missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monomethyl auristatin E, MedChemExpress

Codice prodotto. 16402457
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16402457

Marca: Medchem Express HY15162

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Monomethyl auristatin E (MMAE; SGD-1010) is a synthetic derivative of dolastatin 10 and functions as a potent mitotic inhibitor by inhibiting tubulin polymerization. MMAE is widely used as a cytotoxic component of antibody-drug conjugates (ADCs) to treat several different cancer types.

Monomethyl auristatin E (MMAE

Specifica

Materiale o nome chimico Monomethyl auristatin E
Forma fisica Powder
CAS 474645-27-7
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C39H67N5O7
Sinonimo MMAE SGD-1010 Vedotin
Informazioni di solubilità Ethanol : 50 mg/mL (69.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (66.85 mM)
SMILES CC(C)[C@H](NC)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@H](C2=CC=CC=C2)O)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 717.98
Peso formulazione 717.98
Percent Purity 97.54%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato