Learn More
Monomethyl auristatin E, MedChemExpress
Codice prodotto. 16406656
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16406656
Marca: Medchem Express HY15162
MedChemExpress Monomethyl auristatin E (MMAE; SGD-1010) is a synthetic derivative of dolastatin 10 and functions as a potent mitotic inhibitor by inhibiting tubulin polymerization. MMAE is widely used as a cytotoxic component of antibody-drug conjugates (ADCs) to treat several different cancer types.
Monomethyl auristatin E (MMAE
Specifica
Materiale o nome chimico Monomethyl auristatin E
Forma fisica Powder
CAS 474645-27-7
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C39H67N5O7
Sinonimo MMAE SGD-1010 Vedotin
Informazioni di solubilità Ethanol : 50 mg/mL (69.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (66.85 mM)
SMILES CC(C)[C@H](NC)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@H](C2=CC=CC=C2)O)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 717.98
Peso formulazione 717.98
Percent Purity 97.54%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.