Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisiero monovalente somatico O Salmonella
Click to view available options
Grado:
Fattore: 10
Fattore: 12
Fattore: 13,22,23
Fattore: 15
Fattore: 18
Fattore: 19
Fattore: 22
Fattore: 6,7
Fattore: G2
Species: Group B, Antigen Factor 5
Species: Group P, Antigen Factor 38
Dimensione della confezione:
3mL
Pezzo
Descrizione
While polyvalent O (somatic) antisera aid in initial serogrouping, full identification of O antigens is achieved using monovalent-specific O antisera. The serotype of Salmonella isolates can then be determined using H (flagella) antisera.
- Ready-to-use diluted antisera with 0.01% thimerosal as a preservative
- Produced using reference strains prepared by World Health Organization guidelines
- Certified reference center performance
- Presented in color-coded dropper bottles
- Long shelf life: up to 5 years from date of manufacture
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | W.H.O. |
| Content And Storage | A 2-8 °C, non congelare |
| Grado | Fattore: 22 |
| Product Type | Antiserum |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi tradizionale di agglutinazione su vetrino |
| Tipo di imballaggio | Flacone contagocce |
| Quantità | 3 ml |
| Tipo di vetrino | Agglutinazione |