Learn More
Micronova™ Mop LoPro controlled environment NovaPoly 406mm MegaSwat
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13167426 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Codice prodotto. 13167426
Marca: Micronova™ MS616NS
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The MegaSwat™ mop is ideal for cleaning around heavy process equipment or calibrate apparatus. Features a flexible polytheylene interior with a choice of slipcovers
  • NovaPoly cover for use with MegaSwat™ mop
  • Ideal for cleaning around heavy process equipment or calibrated apparatus
  • 100% smooth knit polyester
  • Compatible with strong disinfectants
  • Autoclavable