Learn More
MOPS, 1.0M buffer soln., pH 9.0, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15472929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15472929 250 mL 250mL
15482929 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15472929 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60097.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1132-61-2
Formula molecolare C7H15NO4S
Molecular Weight (g/mol) 209.26
Numero MDL MFCD00006183
InChI Key DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC Name acido 3-morfolin-4-il-propano-1-solfonico
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico MOPS buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 1.0 M
pH 9.0
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL