Learn More
MOPS, ≥98.5% (Dry Basis), Ultrapure
Codice prodotto. 15845178 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15845178 100 g Plastic bottle 100g
15885318 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15845178 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J19256.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1132-61-2
Formula molecolare C7H15NO4S
Molecular Weight (g/mol) 209.26
Numero MDL MFCD00006183
InChI Key DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC Name acido 3-morfolin-4-il-propano-1-solfonico
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico MOPS
Punto di fusione 277°C to 280°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 110°C
Note percentuale saggio Dry basis
Formula lineare HO3S(CH2)3(C4H8NO)
Imballaggio Plastic bottle
Beilstein 1106776
Peso formulazione 209.26
Percent Purity ≥98.5%