Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99.5%, for molecular biology, Dnase, Rnase, Prot. free, for peptide sequencing
Codice prodotto. 10142871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10142871 100 g Glass bottle 100g
10389893 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10142871 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 327661000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1132-61-2
Formula molecolare C7H15NO4S
Molecular Weight (g/mol) 209.26
Numero MDL MFCD00006183
InChI Key DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC Name acido 3-morfolin-4-il-propano-1-solfonico
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifica
Absorbance 0.01 max. at 280nm
Materiale o nome chimico MOPS
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.)
Nota nome DNAse, RNAse and Protease Free
Punto di fusione 277.0°C to 282.0°C
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Colore White
pH 3.0 to 4.5 (1% soln. at 25°C)
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 116°C
Intervallo percentuale saggio 99.50%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C)
Imballaggio Glass bottle
Indice di Merck 15, 6352
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: <10g/L ethanol (20°C)
Peso formulazione 209.26
Percent Purity 99.5%
Grado Biologia molecolare
Identificativo prodotto
  • MOPS