Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99%, for biochemistry
Codice prodotto. 10747573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10747573 500 g Plastic bottle 500g
10644862 25 g Plastic bottle 25g
10245560 100 g Plastic bottle 100g
10765052 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10747573 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 172635000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1132-61-2
Formula molecolare C7H15NO4S
Molecular Weight (g/mol) 209.26
Numero MDL MFCD00006183
InChI Key DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifica
Absorbance 0.03 max. at 280nm
Materiale o nome chimico MOPS
Condizioni di assorbanza (1M aq. soln.) (1 cm cell)
Nota nome 99%
Punto di fusione 277.0°C to 282.0°C
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore White
Informazioni di decomposizione >277°C
pH 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 116°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Indice di Merck 15, 6352
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: <10g/L ethanol (20°C)
IUPAC Name acido 3-morfolin-4-il-propano-1-solfonico
Peso formulazione 209.26
Percent Purity 99%
Grado Biochemical