Learn More
MOPS (Fine White Crystals/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Description
Agente tamponante molto diffuso
Questo tampone biologico ha un intervallo di pH utile compreso tra 6,5 e 7,9.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | MOPS |
| Punto di fusione | 277°C |
| Colore | White |
| Informazioni di decomposizione | >277°C |
| pH | 2.5 to 4.0 |
| Forma fisica | Powder or Solid |
| Quantità | 100 g |
| DNasi | Esente da DNasi |
| Note sul grado di purezza | DNase-, RNase- and Protease-Free |
| Intervallo percentuale saggio | ≥97 % |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- MOPS
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.