Learn More
MOPS (Fine White Crystals/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10234723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10234723 500 g Flacone in polietilene 500g
10234673 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10234723 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP308500
Agente tamponante molto diffuso
Questo tampone biologico ha un intervallo di pH utile compreso tra 6,5 e 7,9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1132-61-2
Formula molecolare C7H15NO4S
Molecular Weight (g/mol) 209.26
Numero MDL MFCD00006183
InChI Key DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-(4-Morpholino)propane sulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC Name acido 3-morfolin-4-il-propano-1-solfonico
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico MOPS
Punto di fusione 277°C
Punti di ebollizione 277°C
Colore Bianco
Informazioni di decomposizione >277°C
pH 2.5 to 4.0
Forma fisica Polvere/solido
Quantità 500 g
DNasi Esente da DNasi
Formulazione 3-(4-Morpholino) Propane Sulfonic Acid
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥97 %
Identificazione Pass Test
Formula lineare CH2CH2OCH2CH2N(CH2)3SO3H
Imballaggio Flacone in polietilene
Proteasi Protease free
Indice di Merck 15, 6352
Peso formulazione 209.26
Percent Purity ≥97%
Grado Biologia molecolare
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MOPS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.