Specifica
| Materiale o nome chimico | MOPS |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 250 g |
| Tipo di soluzione | Buffer |
| Intervallo percentuale saggio | 100.4% |
| IUPAC Name | acido 3-morfolin-4-il-propano-1-solfonico |
| Peso formulazione | 209.3 |
| Grado | Biochemical |