Learn More
MOPS Sodium Salt Crystalline MP Biomedicals
Codice prodotto. 11426081 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 11426081
Marca: MP Biomedicals 0219067091
Specifica
Materiale o nome chimico MOPS Sodium Salt
CAS 71119-22-7
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Formula molecolare C7H14NNaO4S
Sinonimo 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
InChI Key MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 231.242
PubChem CID 3859613
Peso formulazione 231.2