Learn More
MORC3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | MORC3 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.43 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16863515
|
Proteintech
24994-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16853515
|
Proteintech
24994-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a protein that localizes to the nuclear matrix. The protein also has RNA binding activity, and has a predicted coiled coil domain.Specifica
| MORC3 | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q14149 | |
| 23515 | |
| MORC3 Fusion Protein Ag21825 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MORC3 |
| 0.43 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA0136, MORC3, NXP2, ZCW5, ZCWCC3 | |
| MORC3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |