Learn More
Morpholine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Morpholine |
| Quantità | 25 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2 |
| Peso formulazione | 87.0684 |