Learn More
Bochem™ Mortar Spatula
Bochem™ Mortar Spatula is a double ended, heavy type spatula for handling samples.
Marca: Bochem™ 3264
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
- Double ended
- Heavy type
Specifica
60 mm | |
25 mm | |
Stainless Steel (18/10) | |
400 mm |