Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mosapride citrate
Codice prodotto. 16611832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16611832
Marca: Thermo Scientific Chemicals 463200010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112885-42-4
Formula molecolare C27H33ClFN3O10
Molecular Weight (g/mol) 614.02
Numero MDL MFCD01666680
InChI Key HUZTYZBFZKRPFG-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; 4-amino-5-chloro-2-ethoxy-N-({4-[(4-fluorophenyl)methyl]morpholin-2-yl}methyl)benzamide
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCOC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C(=O)NCC1CN(CC2=CC=C(F)C=C2)CCO1
Specifica
Materiale o nome chimico Mosapride citrate
Quantità 1 g
Peso formulazione 614.02