Learn More
Mosapride citrate, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200099913
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16438398
Marca: Medchem Express HYB0189A
MedChemExpress Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Mosapride citrate
CAS 112885-42-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H33ClFN3O10
Quantità 10 mg
Sinonimo TAK-370 citrate AS-4370 citrate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (162.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1CN(CC2=CC=C(F)C=C2)CCO1)C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OCC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 614.02
Peso formulazione 614.02
Percent Purity 99.8%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.