Learn More
Jenway™ Moulded Cuvette Rack
Codice prodotto. 11434839
Click to view available options
Capacità:
Cuvettes (10 x 10 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11434839
Marca: Jenway™ 9961035
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Holds 16 Cuvettes, 10 x 10mm
For use with Jenway 63 and 67 Series Spectrophotmeters
Specifica
Capacità Cuvettes (10 x 10 mm)
Posizioni 16
Da utilizzare con (apparecchiatura) Jenway 63 and 67 Series Spectrophotmeters