Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Mounting Bracket for EasyLED Spotlight Plus and KL300LED
Codice prodotto. 11358330 Sfoglia Tutto Schott Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
25 mm dia. Column
30 mm dia. Column
32 mm dia. Column
35 mm dia. Column
Base 158.340
Zeiss Stand K, Stand M
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Codice prodotto. 11358330
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Mounting Bracket allows ergonomic operation of Easy LED Spotlight and KL300LED. Connect directly to the microscope via column-adapter.
  • Connects the EasyLED Spotlight Plus or KL300LED to the microscope column, base or a base.
Specifica
Tipo Mounting Bracket
Da utilizzare con (applicazione) Stereo Microscopy Illumination
Da utilizzare con (apparecchiatura) Base 158.340