Learn More
asecos™ Mounting Kit for Floor Anchoring of Depots
Codice prodotto. 17806596 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema imperiale):
2.78 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17806596
Marca: asecos™ 31859
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Mounting Kit is ideal for anchoring depots to the floor.
  • Compatible with all depots.
Specifica
Materiale Acciaio
Tipo Mounting Kit
Peso (sistema imperiale) 2.78 lb.
Peso (sistema metrico) 1.26 kg