missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Bovine IgM (H+L) Secondary Antibody (IL-A30), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-68419R
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgM (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays
Specifica
| IgM (H+L) | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Bovine | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA) | |
| IL-A30 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Bovine peripheral blood mononuclear cells depleted of T lymphocytes | |
| 0.1 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto