missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cd28, Mouse, Clone: JJ319, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against Cd28.
Marca: Abnova MAB10176.100ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Cd28 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Cd28 | |
| Cd28 | |
| Mouse A20J B lymphoma cells transfected with rat Cd28. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Rat | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Functional Assay, Immunoprecipitation | |
| JJ319 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against Cd28. | |
| In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide) | |
| CD28RNA | |
| Mouse | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 25660 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto