missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Foot-and-mouth disease (FMDV), Mouse, Clone: 1H4, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against Foot-and-mouth disease (FMDV).
Marca: Abnova MAB8526.1mg
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Foot-and-mouth disease (FMDV) | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Mouse | |
| 1 mg | |
| Primary | |
| Virus | |
| Liquid |
| ELISA | |
| 1H4 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against Foot-and-mouth disease (FMDV). | |
| In PBS, pH 7.4 (0.09% sodium azide, 0.1% gelatin) | |
| FMD virus. | |
| RUO | |
| Specific for NS- non-structural proteins. | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto