missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Human IgG Fc Secondary Antibody (4A10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-51564
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence.
Specifica
| IgG Fc | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Ascites | |
| RUO | |
| Human | |
| Ascites |
| Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 4A10 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000 | |
| Purified fusion protein with human IgG(Fc Specific) tag. | |
| 0.1 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto