missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Human IgG Fc Secondary Antibody (SB2H2), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-68422PCP
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for ELISA
Specifica
| IgG Fc | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| SB2H2 | |
| PBS | |
| Human IgG | |
| 0.2 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto