Learn More
Mouse anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody (4D2D9G8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
217.00€ - 473.00€
Specifica
| Clone | 4D2D9G8 |
|---|---|
| Concentrazione | 1.0 mg/mL |
| Diluizione | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000 |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18263453
|
Novus Biologicals
NBP1-51523SS |
0.025 mL |
217.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18265073
|
Novus Biologicals
NBP1-51523 |
0.1 mL |
311.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18224705
|
Novus Biologicals
NBP1-51523-0.5ML |
0.5 mL |
473.00€
0.50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IgG (H+L) Monoclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Specifica
| 4D2D9G8 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker) | |
| IGHG1 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified | |
| Monoclonal anti-Human IgG is derived from a hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. It is specific for the whole human IgG molecule, and has no cross reactivity with human IgM molecule as determined by an ELISA. |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 3500 | |
| Human IgG was isolated from human sera and purified by chromatography. | |
| Secondary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only