missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Human IgG1 Fc Secondary Antibody (2C11cc), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-2046F
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG1 Fc Monoclonal antibody specifically detects IgG1 Fc in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunodiffusion
Specifica
| IgG1 Fc | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with IgG from human serum. | |
| 0.2 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunodiffusion | |
| 2C11cc | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunodiffusion | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto