missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Human IgG3 Heavy Chain Secondary Antibody (5G12cc), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-1599H
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG3 Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG3 Heavy Chain in Human samples. It is validated for ELISA
Specifica
| IgG3 Heavy Chain | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| 5G12cc | |
| PBS | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunised with IgG3 from human serum. | |
| 0.2 mL | |
| Immunology | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto