Learn More
Mouse anti-Human IgG4, Clone: G17-4, biotin, Secondary Antibody, BD
Marca:  BD Biosciences 555882
Codice prodotto. 15828508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    212.93€ / Pezzo
    Risparmia 0.07€
    0.03% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The G17-4 antibody reacts specifically with human IgG4. It does not react with other isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: G17-4
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Mouse anti-Human IgG4
G17-4
Biotin
0.5 mg
Immunology
Human
Monoclonal
0.5mg/mL
Mouse
RUO
Secondary
IgG1 κ