missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse anti-Mouse IgG2a[b], Clone: 5.7, Secondary Antibody, BD

Marca:  BD Biosciences 553504

Codice prodotto. 15847248

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00€
    1025.06€ / Pezzo
    Risparmia 4.94€
    0.48% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

This antibody reacts specifically with mouse IgG2a of Igh-C [b] haplotype (e.g., C57BL/6, C57BL/10, NOD, SJL). It has been reported not to react with IgG2a of the a, c, d, e, f, g, h, j, n, o, or p haplotypes (e.g., A, AKR, BALB/c, C3H/He, C58, CBA, DBA/1

Host Species: Mouse
Clone: 5.7
Isotype: IgG3, κ
Species Reactivity: Mouse

ELISA, Flow Cytometry

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Mouse anti-Mouse IgG2a[b]
5.7
Biotin
0.5 mg
Immunology
Mouse
Monoclonal
0.5mg/mL
Mouse
RUO
Secondary
IgG3 κ
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato