missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Rat IgE Heavy Chain Secondary Antibody (MARE-1), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-68394FR
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgE Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgE Heavy Chain in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifica
| IgE Heavy Chain | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| Constant Region of Heavy Chain of IgE, Ig Epsilon Chain C Region, Ig Epsilon Chain C Region ND, IgE, Immunoglobulin Epsilon, immunoglobulin heavy constant epsilon | |
| Rat IR162, IR1016, IR2 and IR410 IgE myeloma proteins | |
| 0.25 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, ELISA | |
| MARE-1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Rat | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto