missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse anti-Rat IgG2b Heavy Chain Secondary Antibody (MARG2b-8), Janelia Fluor 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-68401JF646
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG2b Heavy Chain Monoclonal antibody specifically detects IgG2b Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA
Specifica
| IgG2b Heavy Chain | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Rat | |
| Purified |
| ELISA | |
| MARG2b-8 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| IR863 rat IgG2b myeloma protein | |
| 0.25 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto