missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse CD20 (NP_031667) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Descrizione
The Mouse CD20 (NP_031667) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD20, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CD20 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Order Info
Ships at ambient temperature.
Specifica
Specifica
| Gene | mMS4A1 |
| Numero di accesso | NP_031667 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo di inserto | 888bp |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Mouse |
| Quantità | 10 μg |
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto