missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse CD43 (NP_033285) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Descrizione
The Mouse CD43 (NP_033285) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD43/Sialophorin, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CD43/Sialophorin insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Specifica
Specifica
| Gene | mSpn |
| Numero di accesso | NP_033285 |
| Concentrazione | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulazione | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl |
| Tipo di inserto | 1201bp |
| pH | 8.5 |
| ID gene (immissione) | 6693 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Mouse |
| Quantità | 10 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto