missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech™ Mouse Chemerin ELISA Kit

Codice prodotto. 17771499 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
96 tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17771499

Marca: Proteintech™ KE1007496T

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The mouse Chemerin ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous mouse Chemerin.

This kit contains a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.

  • Antibody specific for mouse Chemerin has been pre-coated onto the microwells
  • Mouse Chemerin protein in samples is captured by the coated antibody after incubation
  • Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for mouse Chemerin is added to detect the captured mouse Chemerin protein
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent

Specifica

Intervallo saggio 15.6 to 1000 pg/mL
Assay Sensitivity 1.9 pg/mL
Saggio Sandwich ELISA
Immunoassay Kit Format 96-well Plate
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum
Specie ospite Mouse
Quantità 1 Kit
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Mouse Chemerin ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato