Learn More
R&D Systems™ Mouse Coagulation Factor III/TF DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
The Mouse Coagulation Factor III/TF DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse Coagulation Factor III/Tissue Factor.
Specifica
Specifica
| Analiti rilevabili | Coagulation Factor III/Tissue Factor |
| Saggio | ELISA Development Kit |
| Coniugato | Biotin |
| Cross-reattività | < 50% cross-species reactivity observed with species tested. < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Immunoassay Kit Format | 96-well microplate (sold separately) |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 14066 |
| Specie ospite | Mouse |
| Measuring Range | 23.4-1,500pg/mL |
| Quantità | 5 Plates |
| Vedi altri risultati |