missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse CXCL9/MIG Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 x 96-well Plate
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Mouse CXCL9/MIG Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse CXCL9/MIG in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 31.20 - 2000pg/mL |
| Assay Sensitivity | 7.8pg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Serum, Tissue Homogenates |
| Specificità | Natural and Recombinant Mouse MIG |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 17329 |
| Quantità | 1 x 96-well Plate |
| Volume del campione | Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (25uL),EDTA Plasma (25uL) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto