Learn More
Proteintech™ Mouse DKK1 ELISA Kit
Codice prodotto. 16841626 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Mouse
Dimensione della confezione:
96 tests
Codice prodotto. 16841626
Marca: Proteintech™ KE1003396T
KE10033 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The Mouse DKK1 ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous mouse DKK1.
  • The assay recognizes mouse DKK1. An antibody specific for mouse DKK1 has been pre-coated onto the microwells. The mouse DKK1 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation. Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for mouse DKK1 is added to detect the captured mouse DKK1 protein.
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
  • Dickkopf 1 (DKK1), a foundational member of the Dickkopf proteins, has been identified as a naturally secreted glycoprotein that typically antagonizes the Wnt/β-catenin signaling pathway by sequestering the Wnt receptor complex LRP5/6 (PMID: 31335221).
  • DKKs play an important role in vertebrate development, where they locally inhibit Wnt regulated processes such as antero-posterior axial patterning, limb development, somitogenesis and eye formation.
  • In the adult, Dkks are implicated in bone formation and bone disease, cancer and Alzheimer disease (PMID: 22738799).
Specifica
Numero di accesso BC050189
Intervallo saggio 31.25 to 2000 pg/mL
Assay Sensitivity 3.8 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Mouse
ID gene (immissione) 13380
Specie ospite Mouse
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID O54908
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Mouse DKK1 ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine