missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse Dopamine D1R/DRD1 (NP_034206.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | Dopamine D1R/DRD1 |
| Numero di accesso | NP_034206.1 |
| ID gene (immissione) | 1812 |
| Alias gene | D(1A) dopamine receptor, D1DR, DADR, Dopamine D1 R, Dopamine D1 receptor, dopamine receptor D1, DRD1, DRD1A |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Mouse |
| Quantità | 10 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto