Learn More
Proteintech™ Mouse G-CSF ELISA Kit
Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Mouse
Dimensione della confezione:
96 tests
Descrizione
- The assay recognizes mouse G-CSF. An antibody specific for mouse G-CSF has been pre-coated onto the microwells.
- The mouse G-CSF protein in samples is captured by the coated antibody after incubation. Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for mouse G-CSF is added to detect the captured mouse G-CSF protein.
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF), also referred to as CSF3, is a protective cytokine with anti-inflammatory effects. G-CSF is important in promoting survival of the granulocytic lineage cells and proliferation and migration of neutrophils as well as trophoblast cells. G-CSF acts by binding to its receptor G-CSFR (also called CSF3R), which after binding with G-CSF activates the canonical Janus kinase (Jak)/signal transducer, activator of transcription (STAT) and Ras/Raf/MAP kinase pathways. G-CSF potently stimulates the proliferation and release of peripheral blood progenitor cells into the bloodstream and is therefore used to treat neutropenia after chemotherapy.
- Furthermore, G-CSF levels are elevated upon intensive exercise leading to increased neutrophil counts, which are predominantly due to delayed neutrophil apoptosis.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_034101 |
| Intervallo saggio | 7.8 to 500 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 0.8 pg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485 |
| Metodo di rilevamento | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| Immunoassay Kit Format | Coated ELISA Kit |
| Tipo di campione | Plasma, Serum |
| Substrato | DAB |
| Target Species | Mouse |
| ID gene (immissione) | 12985 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 96TEST Mouse G-CSF ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine