missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse Hip (AAD31172.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Specifica
Specifica
| Gene | Hip |
| Numero di accesso | AAD31172.1 |
| ID gene (immissione) | 64399 |
| Alias gene | FLJ90230, hedgehog interacting protein, hedgehog-interacting protein, HHIP, HIPFLJ20992 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Specie | Mouse |
| Quantità | 10 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto