Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità confezione:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-1 beta/IL-1F2.
Specifica
Specifica
| Product Type | ELISA Development Kit |
| Quantità | 1 Kit |
| Specie | Mouse |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 16176 |
| Sinonimo | catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
| Quantità confezione | 5 Plates |
| Vedi altri risultati |