missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse IL-10 DuoSet ELISA

Codice prodotto. 30021882
Click to view available options
Quantità confezione:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30021882

Marca: R&D Systems™ DY41705

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse IL-10 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Mouse IL-10 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-10.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type ELISA Development Kit
Quantità 1 Kit
Specie Mouse
Coniugato Biotin
Intervallo saggio 31.20 to 2000 pg/mL
Cross-reattività <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 16153
Sinonimo CSIF, CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, GVHDS, IL10, IL10A, IL-10MGC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF
Quantità confezione 5 Plates
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato