Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-10 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità confezione:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 5
Descrizione
The Mouse IL-10 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-10.
Specifica
Specifica
| Product Type | ELISA Development Kit |
| Quantità | 1 Kit |
| Specie | Mouse |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 16153 |
| Sinonimo | CSIF, CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, GVHDS, IL10, IL10A, IL-10MGC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF |
| Quantità confezione | 15 Plates |
| Vedi altri risultati |