missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech™ Mouse IL-21 ELISA Kit
Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Mouse
Dimensione della confezione:
96 tests
Descrizione
- The assay recognizes mouse IL21. An antibody specific for mouse IL21 has been pre-coated onto the microwells.
- The mouse IL21 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
- Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for mouse IL21 is added to detect the captured mouse IL21 protein.
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent.
- Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- Interleukin 21 (IL21) is a cytokine produced predominantly by cluster of differentiation 4 (CD4+) T-cells and natural killer T-cells.
- IL21 is preliminarily expressed in activated cluster of differentiation 4 (CD4+) T-cells and natural killer (NK) T-cells. IL21 receptor (il21R) is a class I cytokine receptor, which requires dimerization with the indispensable common gamma chain (γc) subunit to bind IL21.
- IL21 plays a role in both the innate and adaptive immune responses by inducing the differentiation, proliferation and activity of multiple target cells including macrophages, natural killer cells, B cells and cytotoxic T cells.
- IL21 mediates apoptosis in B-CLL cells through up-regulation of the BIM (BH3 family member) and enhances both direct and antibody-dependent cellular cytotoxicity in these cells.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_068554 |
| Intervallo saggio | 15.6 to 1000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 0.5 pg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485 |
| Metodo di rilevamento | Sandwich ELISA, Double Antibody |
| Immunoassay Kit Format | Coated ELISA Kit |
| Tipo di campione | Plasma, Serum |
| Substrato | DAB |
| Target Species | Mouse |
| ID gene (immissione) | 60505 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 96TEST Mouse IL-21 ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto