Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-33 DuoSet ELISA
Codice prodotto. 30021759
Click to view available options
Quantità:
15 96-well Plates
5 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 5
Codice prodotto. 30021759
Marca: R&D Systems™ DY3626
Mouse IL-33 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Mouse IL-33 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-33.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 15 96-well Plates
Coniugato Biotin
Intervallo saggio 15.60 to 1000 pg/mL
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 77125
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.