Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-33 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
15 96-well Plates
5 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 5
Descrizione
The Mouse IL-33 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-33.
Specifica
Specifica
| Quantità | 15 96-well Plates |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 77125 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |