missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse IL-34 Quantikine ELISA Kit

Codice prodotto. 18761924
Click to view available options
Quantità:
1 x 96-well Plate
Dimensione della confezione:
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18761924

Marca: R&D Systems™ M3400

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse IL-34 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Mouse IL-34 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-34 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 39.10 - 2500pg/mL
Assay Sensitivity 15.6pg/mL
Coniugato HRP
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Specificità Natural and Recombinant Mouse IL-34.
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 76527
Quantità 1 x 96-well Plate
Volume del campione Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinonimo C16orf77, IL34, IL-34, interleukin 34
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato