Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-5 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
1 Pack
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Mouse IL-5 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-5 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 15.60 - 1000pg/mL |
| Assay Sensitivity | 7pg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Immunoassay Kit Format | 96-well Plate |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Serum |
| Specificità | Natural and Recombinant Mouse IL-5 |
| Target Species | Mouse |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 16191 |
| Vedi altri risultati |