Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-6 DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità confezione:
15 Plates
5 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Mouse IL-6 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-6.
Specifica
Specifica
| Product Type | ELISA Development Kit |
| Quantità | 1 Kit (for 15 Plates) |
| Specie | Mouse |
| Coniugato | Biotin |
| Intervallo saggio | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 16193 |
| Sinonimo | B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
| Quantità confezione | 15 Plates |
| Vedi altri risultati |